Learn More
Kartell™ (TPX™ ) PMP Målekolbe med skruelåg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Pakke med 20
Description
- Ingen menisk, så den endelige aflæsning er nem
- Kalibreret gravimetrisk ved 20 °C
- Tykke vægge eliminerer forvrængning
- Tynde halse gør den endelige måling præcis
- Autoklaverbar til 170 °C
- Kemisk renere end glas og kemisk ikke-absorberende
- Ingen befugtning
- Skruehætte medfølger
Specifications
Specifications
| Farve | Krystalklar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 143 mm |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Hals stil | GL18 |
| Tolerance | ±1 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 46 mm |