Få mere at vide
Kartell™ (TPX™ ) PMP Lav form målecylindre
Gradueringer:
5 mL
10 mL
25 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 8
Beskrivelse
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Målecylindre i lav form bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
- Lav form
- Cirkulær base
- God kemisk resistens
- Permanente gradueringer støbt til cylindre
- Kan modstå temperaturer op til 170 °C
- Velegnet til applikationer med fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±1 ml |
| Gradueringer | 5 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 170 °C |
| Underafdeling | 1mL |
| Form | Cylindrisk |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Base Type | Cirkulær |
| Højde (metrisk) | 107 mm |
| Type | Gradueret målecylinder |