Få mere at vide
Ebro Electronic™ TPX 220 temperatursonde
Temperaturområde (metrisk):
-200 t °Co +250 °C
Beskrivelse
Sonde stump, Kabellængde: 1 m
Ordreinfo
Sensortyper
Tekniske data
Tekniske data
| Type | sonde |
| Display Type | Ingen skærm |
| Kalibrering | Fabrikskalibreret |
| Alarmtyper | Ingen |
| Model- | 10x EBI 330-T30 |
| Sensortyper | PT 1000 |
| Nøjagtighed | ±2,0 °C (-200 °C…-100 °C)± 1,0 °C (-100 °C…-20 °C)± 0,2 °C (-20 °C…+ 60 °C)± 0,5 °C (+ 60 °C…+ 250 °C) |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 t °Co +250 °C |