Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TPPB
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000864
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30000864 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30000864 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5343/1
High affinity PKC activator; also APP modulator
High affinity protein kinase C activator (Ki =11.9 nM). Induces differentiation of hESCs into Pdx-1 expressing pancreatic progenitor cells. Also enhances secretion of amyloid precursor protein. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E,4E)-N-[(2S,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-(1-methylethyl)-3-oxo-1,4-benz
CAS 497259-23-1
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 50mM in DMSO
Molekylær formel C27H30F3N3O3
Formel vægt 501.54
Fysisk form Solid
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 501.55