Få mere at vide
TPPB, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481239
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16481239 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16481239 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12359
MedChemExpress TPPB is a cell-permeable benzolactam-derived protein kinase C (PKC) activator with a Ki of 11.9 nM.
TPPB is a cell-permeable benzolactam-derived protein kinase C (PKC) activator with a Ki of 11.9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TPPB
Fysisk form Solid
CAS 497259-23-1
Farve Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H30F3N3O3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (249.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](CO)C2)=O)C2=C1)/C=C/C=C/C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 501.54
Formel vægt 501.54
Procent renhed 99.12%