missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
TPMT Polyclonal antibody specifically detects TPMT in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TPMT |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Alexa Fluor 532 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.1.1.67, S-adenosyl-L-methionine:thiopurine S-methyltransferase, Thiopurine methyltransferase, thiopurine S-methyltransferase |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human TPMT (NP_000358.1).,, Sequence:, MDGTRTSLDIEEYSDTEVQKNQVLTLEEWQDKWVNGKTAFHQEQGHQLLKKHLDTFLKGKSGLRVFFPLCGKAVEMKWFADRGHSVVGVEISELGIQEFFTEQNLSYSEEPITEIPGTKVFKSSSGNISLYCCSIFDLPRTNIGKFDMIWDRGALVAINPGDRKCYADTMFSLLGKKFQYLLCVLSYDPTKHPGPPFYVPHAEIERLFGKICNIRCLEKVDAFEERHKSWGIDCLFEKLYLLTEK |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?