Få mere at vide
TPL 4 Model Buffer Solution pH 4, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11765154
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11765154 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11765154 Leverandør WTW Leverandørnr. 108800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 DKK
    135.08 DKK / 250ml
    Spare 22.92 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse moderne tekniske bufferløsninger, der kan spores til NIST (National Institute of Standards and Technology, fås i den praktiske 250 ml flaske inklusive doseringsenhed TPL 4 og lever op til 3 år (uåbnet) ved sparsom brug.
  • pH-buffer ved WTW – præcis og sporbar til PTB/NIST i bulkstørrelse på 250 ml med indbygget doseringsbeholder standardbuffer
  • Lev op til 3 år (uåbnet) ved sparsommelig brug
  • Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
  • Tekniske bufferopløsninger til pH 4,01, der fås i den praktiske 250 ml flaske inklusive doseringsenhed TPL 4
  • Denne moderne tekniske bufferløsning kan spores til NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
  • Deres nøjagtighed er± 0,03 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 4
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Ja
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)