Få mere at vide
TPL 10 Trace Model Buffer Solution pH 10,1, WTW™
Beskrivelse
- pH-buffer ved WTW der er præcis og sporbar til PTB/NIST i en bulkstørrelse på 250 ml
- Leve op til 3 år (uåbnet)
- Sparsommelig brug
- Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
- Buffer 10.0 er kun stadig egnet til inoLab™ enhed af serien niveau 1, 2, 3, bærbare målere 3xx samt til forskellige andre gamle enheder!
- Moderne teknisk bufferløsning kan spores til NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
- Nøjagtighed er± 0,03 pH
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 10.1 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Emballage | Flaske |
| Sporbarhed til NIST | Yes |