Få mere at vide
TPI-1, MedChemExpress
Beskrivelse
TPI-1, also known as Tyrosine Phosphatase Inhibitor 1, is a SHP-1 inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TPI-1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 79756-69-7 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H6Cl2O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (197.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | ClC1=CC(C2=CC(C=CC2=O)=O)=C(Cl)C=C1 |
| Vis mere |