Få mere at vide
Ebro Electronic™ TPC 300 sonde
Temperaturområde (metrisk):
-35 °C til +75 °C
Beskrivelse
Hurtige, fleksible kernetemperaturmålinger
Ordreinfo
Temperaturområdemetrisk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | sonde |
| Display Type | Ingen skærm |
| Kalibrering | Fabrikskalibreret |
| Alarmtyper | Ingen |
| Model- | TPC 300 |
| Nøjagtighed | ±0,5 °C (-°20 C…+°40 C)± °0,8 C for det resterende måleområde |
| Temperaturområde (metrisk) | -35 °C til +75 °C |