Få mere at vide
TP-3654, MedChemExpress
Beskrivelse
TP-3654 is a second-generation Pim kinase inhibitor with Ki values of 5 and 42 nM for Pim-1 and Pim-3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TP-3654 |
| CAS | 1361951-15-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H25F3N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (119.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C)(C)[C@H]1CC[C@H](NC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.46 |
| Formel vægt | 418.46 |
| Vis mere |