Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TP 238
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18777126
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18777126 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18777126 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6670/10
CECR2 and BPTF/FALZ inhibitor
TP 238 is a cat eye syndrome chromosome region, candidate 2 (CECR2) and bromodomain PHD finger transcription factor (BPTF/FALZ) inhibitor (IC50 values are 10-30 and 100-350 nM, respectively).
A concentration of no more than 2 μM is recommended for use in cellular assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(3-(1 H)-Pyrazol-1-yl)propyl)-6-(4-(3-(dimethylamino)propoxy)phenyl)-2-(methylsulfonyl)pyrimidin-4-amine hydrochloride
CAS 2415263-05-5
Mængde 10 mg
Mål Bromodomain Inhibitors
Molekylær formel C22H30N6O<sub>3S.HCl
Formel vægt 2576
Renhed 98%