Få mere at vide
TP-0903, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(5-Chloro-2-[(4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl)amino]-4-pyrimidinyl)amino]-N,N-dimethyl-benzenesulfonamide |
| CAS | 1341200-45-0 |
| Molekylær formel | C24H30ClN7O2S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | TP-0903 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30ClN7O2S/c1-30(2)35(33,34)22-7-5-4-6-21(22)28-23-20(25)16-26-24(29-23)27-19-10-8-18(9-11-19)17-32-14-12-31(3)13-15-32/h4-11,16H,12-15,17H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29) |
| SMIL | CN(C)S(=O)(=O)c1ccccc1Nc2nc(Nc3ccc(CN4CCN(C)CC4)cc3)ncc2Cl |
| IUPAC navn | 2-[[5-chloro-2-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]anilino]pyrimidin-4-yl]amino]-N,N-dimethylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.06 |
| Formel vægt | 515.187 |