missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tozasertib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tozasertib |
| CAS | 639089-54-6 |
| Molekylær formel | C23 H28 N8 O S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | VX 680 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N8OS/c1-15-13-20(29-28-15)25-19-14-21(31-11-9-30(2)10-12-31)27-23(26-19)33-18-7-5-17(6-8-18)24-22(32)16-3-4-16/h5-8,13-14,16H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,24,32)(H2,25,26,27,28,29) |
| SMIL | CN1CCN(CC1)c2cc(Nc3cc(C)[nH]n3)nc(Sc4ccc(NC(=O)C5CC5)cc4)n2 |
| IUPAC navn | N-[4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)-6-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl]sulfanylphenyl]cyclopropanecarboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.59 |
| Formel vægt | 464.2107 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?