missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tozasertib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489845
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489845 250 mg 250mg
16454656 100 mg -
16429956 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489845 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10161

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tozasertib (VX 680; MK-0457) is an inhibitor of Aurora A/B/C kinases with Kis of 0.6, 18, 4.6 nM, respectively.

Tozasertib (VX 680

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tozasertib
Fysisk form Solid
CAS 639089-54-6
Farve White
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H28N8OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym VX 680 MK-0457
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 106.67 mg/mL (229.60 mM)
SMIL CC1=CC(NC2=NC(SC3=CC=C(C=C3)NC(C4CC4)=O)=NC(N5CCN(CC5)C)=C2)=NN1
Molekylvægt (g/mol) 464.59
Formel vægt 464.59
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.