Få mere at vide
Toyocamycin, TRC
Artikelnummer. 30450375
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450375 25 mg
30452679 10 mg
30452933 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT70000325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-58-6
Molekylær formel C12H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 291.26
Synonym 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, 4-Amino-5-cyano-7-(beta-D-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7-Cyano-7-deazaadenosine, Antibiotic 1037, Antibiotic E 212, MT 1155, NSC 63701NSC 99843, SIPI 763-1, Toyocamycin Nucleoside, Unamycin B, Vengicide
IUPAC navn 4-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-carbonitril
SMIL Nc1ncnc2c1c(cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toyocamycin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formel vægt 291.0968