Få mere at vide
Lonza™ ToxiLight™ Ikke-destruktiv cytotoksicitet BioAssay Kit, 500 test
Artikelnummer. 11640261
Skift visning
Mængde:
5 x 10 ml LT27-060 AK Detektionsreagens, 1 x 50 mL LT27-066 AK Assaybuffer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11640261 5 x 10 ml LT27-060 AK Detektionsreagens, 1 x 50 mL LT27-066 AK Assaybuffer Hver
1 options
Artikelnummer. 11640261 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5030.00 DKK
    4428.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 601.62 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Designet til at måle toksicitet i pattedyrceller og cellelinjer i kultur.
  • Sikker - Der kræves ingen farlige kemikalier.
  • Fleksibel - Cellesupernatanter kan fryses uden tab af AK aktivitet, hvilket giver mulighed for langsigtede kinetiske undersøgelser.
  • Hurtigt - Læsbart signal kan detekteres 5 minutter efter tilføjelsen af ToxiLight™ Bioassay reagens.
  • Simpel - Assay kræver simpel tilsætning af et enkelt reagens, som kan tilsættes direkte til brønde, hvori celler vokser, eller til en lille prøve af aspireret kultursupernatant.
  • Ikke-destruktiv - ToxiLight™ assay detekterer cellulær AK til stede i cellekultursupernatanter, hvilket eliminerer behovet for at lysere celler for at udføre assayet, og gør det muligt at udføre flere tests på den samme prøve.
  • Meget følsom - Den ToxiLight™ BioAssay Kit udnytter den cykliske natur AK reaktion, hvorved en lille mængde af AK enzym kan generere høje koncentrationer af ATP . Dette muliggør påvisning af meget subtile ændringer i cytotoksicitet og reducerer falske negativer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assays Ikke-destruktiv cytotoksicitet
Indhold og opbevaring LT27-060 AK detektionsreagens (lyofiliseret), LT27-066 AK assaybuffer
Oversigt 100 tests/ 5 plader
Til brug med (applikation) Cytotoksicitet assay
Mængde 5 x 10 ml LT27-060 AK Detektionsreagens, 1 x 50 mL LT27-066 AK Assaybuffer