Få mere at vide
Toxicarol isoflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492559
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16492559 1 mg
1 options
Product Code. 16492559 Supplier Medchem Express Supplier No. HYN1135
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.
Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Toxicarol isoflavone
CAS 3044-60-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H22O7
Mængde 1 mg
SMIL O=C1C2=C(O)C=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C2OC=C1C4=CC(OC)=C(OC)C=C4OC
Molekylvægt (g/mol) 410.42
Formel vægt 410.42
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation