Få mere at vide
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Mængde:
200μ g
5mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Hver
Beskrivelse
ToxBLAzer™ DualScreen Kit giver den vigtigste fordel ved at kombinere den ratiometriske reportergenudlæsning af beta-lactamase med en cytotoksicitetsudlæsning i samme assay. Således, ToxBLAzer™ DualScreen giver reporterudlæsninger, der normaliserer cytotoksiske cellulære responser, hvilket er en nødvendighed i screeningsapplikationer, som nedregulerer transkription. De ToxBLAzer™ substratet indeholder både LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat og en proprietær cytotoksicitetsindikator. Begge forbindelser trænger let ind i cellen, hvor endogene esteraser hurtigt omdanner dem til fluorescerende forbindelser. Esteraseaktivitet og en intakt cellemembran er påkrævet til påvisning af indikatoren. Cytotoksicitetsindikatorens fluorescens er rødforskudt for at sikre kompatibilitet med de blå og grønne emissioner fra LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat, der muliggør påvisning af både reportergenaktivitet og cytotoksicitet i den samme assayprøve.
Fordele ved ToxBLAzer™ Dobbeltskærmsæt:
Multipleks udlæsning resulterer i hurtig identifikation af falske positiver på grund af toksicitet eller mangel på levedygtige celler, hvilket forbedrer hit-picking effektiviteten
Ratiometrisk blå:grøn reporterudlæsning reducerer falske hits ved at minimere eksperimentel støj
Enkelt reagenstilsætning eliminerer behovet for opfølgende cytotoksicitetsassays, hvilket øger gennemløbet og reducerer prøve- og testforbindelsesforbruget
Fordele ved ToxBLAzer™ Dobbeltskærmsæt:
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Væske |
| Til brug med (applikation) | Proteinbiologi, celleanalyse, cellulær billeddannelse, cellebaserede reporterassays, cellebaserede og beta-lactamaseassays, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, lægemiddelopdagelse og -udvikling, mål- og leadidentifikation og validering, kinasebiologi, kinasevejanalyse, G-proteinkoblet receptorassaybiologi, cellebaseret receptoranalysebiologi, celle-receptorassaybiologi, celle-receptoranalyse cellebaserede nuklear receptor reporter assays, pathway biologi, cellulære pathway analyse assays, andre cellulære pathway assay produkter, enzym reporter assays, protein assays og analyser, beta-lactamase aktivitet assays |
| Inkluderer | ToxBLAzer™ substrat, DMSO (til opløsning A), opløsning B og opløsning C. ToxBLAzer™ substrat, DMSO (til opløsning A), opløsning B og opløsning C skal |
| pH-område | 6 til 8 |
| Produkttype | ToxBLAzer™ DualScreen Kit |
| Mængde | 5mg |