Få mere at vide
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Artikelnummer. 10624223
Skift visning
Mængde:
200μ g
5mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10624223 200μ g Hver
11504936 5mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624223 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K1138
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
ToxBLAzer™ DualScreen Kit
ToxBLAzer™ DualScreen Kit giver den vigtigste fordel ved at kombinere den ratiometriske reportergenudlæsning af beta-lactamase med en cytotoksicitetsudlæsning i samme assay. Således, ToxBLAzer™ DualScreen giver reporterudlæsninger, der normaliserer cytotoksiske cellulære responser, hvilket er en nødvendighed i screeningsapplikationer, som nedregulerer transkription. De ToxBLAzer™ substratet indeholder både LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat og en proprietær cytotoksicitetsindikator. Begge forbindelser trænger let ind i cellen, hvor endogene esteraser hurtigt omdanner dem til fluorescerende forbindelser. Esteraseaktivitet og en intakt cellemembran er påkrævet til påvisning af indikatoren. Cytotoksicitetsindikatorens fluorescens er rødforskudt for at sikre kompatibilitet med de blå og grønne emissioner fra LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat, der muliggør påvisning af både reportergenaktivitet og cytotoksicitet i den samme assayprøve.
Fordele ved ToxBLAzer™ Dobbeltskærmsæt:
  • Multipleks udlæsning resulterer i hurtig identifikation af falske positiver på grund af toksicitet eller mangel på levedygtige celler, hvilket forbedrer hit-picking effektiviteten
  • Ratiometrisk blå:grøn reporterudlæsning reducerer falske hits ved at minimere eksperimentel støj
  • Enkelt reagenstilsætning eliminerer behovet for opfølgende cytotoksicitetsassays, hvilket øger gennemløbet og reducerer prøve- og testforbindelsesforbruget
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Til brug med (udstyr) Mikropladelæser, fluorometer, flowcytometer
    Produktlinje ToxBLAzer
    Indhold og opbevaring ToxBLAzer™ DualScreen Loading Kits inkluderer ToxBLAzer™ substrat, DMSO (til opløsning A), opløsning B og opløsning C. ToxBLAzer™ substrat leveres frysetørret og skal opbevares ved 20 C, °udtørres og beskyttes mod lys. DMSO (til opløsning A), opløsning B og opløsning C skal opbevares ved °22-25 C, beskyttet mod direkte lys.
    De 200μ g kit er tilstrækkeligt til 3.750 x 48μ l standardprotokolbrøndanalyser; 5 mg-sættet er tilstrækkeligt til 93.750 x 48μ l standardprotokolbrøndanalyser. Bulkmængder af læssesæt er tilgængelige efter anmodning.
    Detektionsmetode Fluorescens
    Produkttype Dual Screen Kit
    Mængde 200μ g
    Format Sæt
    Cellepermeabilitet Celle-permeant
    Substrater Beta-lactamase substrat