Få mere at vide
Toxaphene 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316007
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316007 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316007 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010300ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camphechlor (Toxaphene)
CAS 8001-35-2
Analyt- eller komponentnavne Camphechlor (Toxaphene)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorinated camphene, Camphechlor, Polychlorocamphene, Hercules 3956, Alltox, Geniphene, Motox, Phenacide, Phenatox, Strobane-T, Toxakil
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml