Få mere at vide
Toxaphene 1000 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Camphechlor (Toxaphene) |
| CAS | 8001-35-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Camphechlor (Toxaphene) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Chlorinated camphene, Camphechlor, Polychlorocamphene, Hercules 3956, Alltox, Geniphene, Motox, Phenacide, Phenatox, Strobane-T, Toxakil |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctane |
| Mængde | 1 ml |