Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Towbin Buffer, 10X
Artikelnummer. 11417863
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417863 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11417863 Leverandør Serva Electrophoresis™ Leverandørnr. 4255802
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Towbin Buffer
Farve Colorless
Koncentration 10X
Til brug med (udstyr) For Use with Western Blotting
pH 8.6
Fysisk form Solution
Mængde 1 l
Formulering 0.25M Tris and 1.92M Glycine
Opløselighedsinformation Soluble