Få mere at vide
TERUMO Tourniquets
Artikelnummer. 17122834
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Bredde (metrisk):
12.5 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
17122834 Blå 12.5 mm Pakke med 100
17102834 Rød 25 mm -
17112834 Blå 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17122834 Leverandør TERUMO Leverandørnr. 8XXTCB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12484.50 DKK
    5217.03 DKK / Pakke med 100
    Spare 7267.47 DKK
    58% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Design giver Terumo komfort for sundhedsprofessionelle og muliggør effektive interventioner
  • Designet giver Terumo komfort for sundhedsprofessionelle såvel som for patienter og muliggør hurtige og effektive interventioner
  • Enhåndsbetjening
  • Hurtiglåse
  • Sikkerhedssnap-lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Latex fri Ja
Produkttype Børnetourniké
Engangs Genanvendelig
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Emballagetype Individuelt rullet