missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TERUMO Tourniquets
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Blue
Red
Bredde (metrisk):
12.5 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- The design of Terumo provides comfort for health care professionals as well for patients and facilitates fast and efficient interventions
- One-hand operation
- Quick-release lock
- Safety snap closure

Tekniske data
Tekniske data
Farve | Blue |
Latex fri | Yes |
Produkttype | Pediatric Tourniquet |
Engangs | Reusable |
Bredde (metrisk) | 25 mm |
Emballagetype | Individually Rolled |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
TERUMO Tourniquets >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion