Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Ultra Aggressive selvklæbende polyester etikettape til M7 printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Ideel til mærkning af produkter og generel ID og kan påføres på pulverlakerede, glatte, strukturerede eller uregelmæssige overflader
- Materialet er designet til høj vedhæftning til teksturerede metaller og plast med lav overfladeenergi
- UL godkendt, CSA accepteret
- Driftstemperatur på -40 °C til +120 °C (-40 F °til +248 °F)
- Nem 3-trins proces: print label, placer på gulvet og påfør overlaminat
- Fremstillet af B-483 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | M7-2000-483-RD-KT |
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt |
| Dimensioner (L x B) | 50 fod x 2 tommer |
| Slutte | Glans |
| Til brug med (applikation) | Gulvmærkning, generel identifikation, Lean og 5S-mærkning, sikkerhedsidentifikation |
| Til brug med (udstyr) | M710, BMP71 |
| Længde (engelsk) | 50 ft. |
| Længde (metrisk) | 15.24 m |
| Emballagemængde | 2 ruller |
| Form | Rektangel |
| Vis mere |