Beskrivelse
- Ombygget til at være dobbelt så tynd, men også dobbelt så holdbar for bedre at modstå skadelige stød i gaffeltruck- og tung trafik
- Tyndere profil og ægte kant-til-kant klæbemiddel minimerer plukpunkterne
- Stærkt polyester (PETG) materiale er fire gange mere stift end vinyl og indeholder ingen blødgørende midler
- Skadesisolerende design holder båndet intakt længere ved at forhindre revner, ridser og flænger i at løbe
- Matt finish giver fremragende farvekontrast for klar synlighed under al belysning
- Kompakt konstruktion resulterer i en mindre, let rulle
- Kan nemt installeres af én person med minimale værktøjer
- Kompatibel med ToughStripe™ Floor Tape Applikator (delnummer 150852)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 101.6 mm x 30.48 m |
| Slutte | Gloss |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Længde (metrisk) | 30.48 m |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 140 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 60 °C |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 101,6 mm |
| Klæbende type | Gummi |
| Farve | Rød, Gul |
| Vis mere |