Få mere at vide
Brady™ ToughStripe Max Footprints
Beschreibung
- Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
- Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
- Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
- Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
- Matt finish provides excellent color contrast for clear visibility under any lighting
- Compact construction results in a smaller, lightweight roll
- Can be easily installed by one person with minimal tools
- Compatible with the ToughStripe Floor Tape Applicator (part number 150852)
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensioner (L x B) | 101.6 x 254 mm |
| Slutte | Gloss |
| Til brug med (applikation) | Facility Identification, Floor Marking, Lean and 5S Labeling, Safety Identification, Warehouse Marking |
| Længde (engelsk) | 4 in. |
| Længde (metrisk) | 101.6 mm |
| Temperaturområde (engelsk) | 50°F to 140°F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10°C to 60°C |
| Bredde (engelsk) | 10 in. |
| Bredde (metrisk) | 254 mm |
| Klæbende type | Rubber |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?