Få mere at vide
Brady™ ToughStripe Max-fodspor
Artikelnummer. 31900305 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31900305 Hvid
31900298 Gul
31900265 Grøn
31900277 Blå
31900281 Sort
31900255 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31900305 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177086
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Bygget stærkere, holder længere på hårde industrigulve. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape er specialbygget til at holde stand i gaffeltruck- og områder med tæt trafik.
  • Ombygget til at være dobbelt så tynd, men også dobbelt så holdbar for bedre at modstå skadelige stød i gaffeltruck- og tung trafik
  • Tyndere profil og ægte kant-til-kant klæbemiddel minimerer plukpunkterne
  • Stærkt polyester (PETG) materiale er fire gange mere stift end vinyl og indeholder ingen blødgørende midler
  • Skadesisolerende design holder båndet intakt længere ved at forhindre revner, ridser og flænger i at løbe
  • Matt finish giver fremragende farvekontrast for klar synlighed under al belysning
  • Kompakt konstruktion resulterer i en mindre, let rulle
  • Kan nemt installeres af én person med minimale værktøjer
  • Kompatibel med ToughStripe Floor Tape Applicator (delnummer 150852)
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 101.6 x 254 mm
Slutte Gloss
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, gulvmærkning, Lean og 5S-mærkning, sikkerhedsidentifikation, lagermærkning
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 101.6 mm
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 60 °C
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 254 mm
Klæbende type Gummi
Farve Hvid
Materiale Polyester
Produkttype Gulvmarkeringstape