Få mere at vide
Brady™ ToughStripe Max Gulvprikker
Artikelnummer. 31900304 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31900304 Blå
31900291 Sort
31900267 Gul
31900250 Grøn
31900275 Rød
31900259 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31900304 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177130
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Bygget stærkere, holder længere på hårde industrigulve. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape er specialbygget til at holde stand i gaffeltruck- og områder med tæt trafik.
  • Ombygget til at være dobbelt så tynd, men også dobbelt så holdbar for bedre at modstå skadelige stød i gaffeltruck- og tung trafik
  • Tyndere profil og ægte kant-til-kant klæbemiddel minimerer plukpunkterne
  • Stærkt polyester (PETG) materiale er fire gange mere stift end vinyl og indeholder ingen blødgørende midler
  • Skadesisolerende design holder båndet intakt længere ved at forhindre revner, ridser og flænger i at løbe
  • Matt finish giver fremragende farvekontrast for klar synlighed under al belysning
  • Kompakt konstruktion resulterer i en mindre, let rulle
  • Kan nemt installeres af én person med minimale værktøjer
  • Kompatibel med ToughStripe Floor Tape Applicator (delnummer 150852)
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 3,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 89.9 mm
Dimensioner (L x B) 89.9 x 89.9 mm
Slutte Gloss
Til brug med (applikation) Gulvmærkning
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 60 °C
Klæbende type Gummi
Farve Blå
Materiale Polyester
Produkttype Gulvmarkeringstape