Få mere at vide
Brady™ ToughStripe Max Gulv Midterkorsmærker
Artikelnummer. 31900311 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
31900311 Rød 127 x 50.8 mm
31900272 Gul 127 x 50.8 mm
31900287 Grøn 203.2 x 76.2 mm
31900294 Blå 203.2 x 76.2 mm
31900274 Blå 127 x 50.8 mm
31900279 Hvid 203.2 x 76.2 mm
31900292 Grøn 127 x 50.8 mm
31900254 Sort 127 x 50.8 mm
31900269 Hvid 127 x 50.8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31900311 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177109
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Bygget stærkere, holder længere på hårde industrigulve. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape er specialbygget til at holde stand i gaffeltruck- og områder med tæt trafik.
  • Ombygget til at være dobbelt så tynd, men også dobbelt så holdbar for bedre at modstå skadelige stød i gaffeltruck- og tung trafik
  • Tyndere profil og ægte kant-til-kant klæbemiddel minimerer plukpunkterne
  • Stærkt polyester (PETG) materiale er fire gange mere stift end vinyl og indeholder ingen blødgørende midler
  • Skadesisolerende design holder båndet intakt længere ved at forhindre revner, ridser og flænger i at løbe
  • Matt finish giver fremragende farvekontrast for klar synlighed under al belysning
  • Kompakt konstruktion resulterer i en mindre, let rulle
  • Kan nemt installeres af én person med minimale værktøjer
  • Kompatibel med ToughStripe Floor Tape Applicator (delnummer 150852)
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 127 x 50.8 mm
Slutte Gloss
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, gulvmærkning, Lean og 5S-mærkning, sikkerhedsidentifikation, lagermærkning
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 127 mm
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 60 °C
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Klæbende type Gummi
Farve Rød
Materiale Polyester
Produkttype Gulvmarkeringstape