Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Skridsikre gulvsikkerhedsskilt
Artikelnummer. 11781705
Skift visning
Vist tekst:
Afslut
BIOLOGISK RISIKO
Brandalarm
Brandslange
Brandslukker
Førstehjælp
Kemisk lagring
Nødudgang
Område med sikkerhedshjelm
Område med ørebeskyttelse
Pas på dine skridt
Sikkerhedsbriller påkrævet
Sikkerhedsbruser
Øjenbeskyttelsesområde
Øjenskyllestation
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Sort på hvidt
Sort på gul
Sort på hvid
Sort på orange
Form:
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Farve Form unitSize
11781705 Nødudgang Sort på hvidt Rund Hver
11701705 Sikkerhedsbruser Sort Rund Hver
11791695 Førstehjælp Hvid Rund Hver
11731705 Afslut Sort på hvid Rund Hver
11741705 Førstehjælp Hvid Rektangulær Hver
11771705 Brandslange Sort på hvid Rund Hver
11751705 Brandslukker Sort på hvidt Rund Hver
11761705 Brandalarm Sort på hvid Rund Hver
11711715 Kemisk lagring Rød Rektangulær Hver
11721715 Pas på dine skridt Sort på gul Rektangulær Hver
11756355 Område med ørebeskyttelse Sort på gul Rektangulær Hver
11766355 Øjenbeskyttelsesområde Sort på gul Rektangulær Hver
11776355 Område med sikkerhedshjelm Sort på gul Rektangulær Hver
11796355 BIOLOGISK RISIKO Sort på orange Rektangulær Hver
11786355 Sikkerhedsbriller påkrævet Sort på gul Rektangulær Hver
11706365 Øjenskyllestation Sort Rund Hver
11736365 Sikkerhedsbriller påkrævet Sort på gul Rektangulær Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11781705 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104495
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Svært at gå glip af skilte lavet af slidstærkt gulvmarkeringstape
  • Bagsidet med højtydende klæbemiddel
  • Har et meget synligt, blankt udseende til at kommunikere vigtige sikkerheds- og advarselsmeddelelser til medarbejderne
  • Klart anti-skrid område
  • Designet med sektioner af anti-skrid materiale, der hjælper med at forhindre utilsigtede glid, snubler og fald
  • Nem at fjerne og påføre
  • Fremstillet af polyester
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Alternativt varenummer B534FS 17 tommer. RD,BK/WT NØDUDGANG M/SYM
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent gummi
Oversigt ToughStripe - Fortrykte gulvskilte
Diameter (engelsk) 17 tommer
Diameter (metrisk) 431.80 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder, påpege sikkerhedsudstyr og udgange og håndhæve krav til beskyttelsesudstyr med blankt udseende og tydeligt anti-skrid område til at kommunikere vigtige sikkerheds- og advarselsmeddelelser til medarbejderne
Maks. Temperatur (engelsk) 129,9 °F
Min. Temperatur (engelsk) -0,4 °F
Tykkelse 0,01 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -0,4 °F til 129,9° F
Sprog Dansk
Vist tekst Nødudgang
Produkttype Gulvmærkning Sikkerhedsskilt
Farve Sort på hvidt