Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Skridsikre gulvsikkerhedsskilt
Artikelnummer. 11761705 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vist tekst:
BIOHAZARD
Brandalarm
Brandslange
Brandslukker
Førstehjælp
Hjelmområde
Kemisk opbevaring
Nødudgang
Pas på, hvor du træder
Påkrævede sikkerhedsbriller
Sikkerhedsbriller påkrævet
Sikkerhedsbruser
Udgang
Øjenbeskyttelsesområde
Øjenvaskstation
Ørebeskyttelsesområde
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Sort på hvidt
Sort på gul
Sort på hvid
Sort på orange
Form:
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Farve Form Pakningsstørrelse
11761705 Brandalarm Sort på hvid Rund Hver
11701705 Sikkerhedsbruser Sort Rund Hver
11791695 Førstehjælp Hvid Rund Hver
11731705 Udgang Sort på hvid Rund Hver
11741705 Førstehjælp Hvid Rektangulær Hver
11771705 Brandslange Sort på hvid Rund Hver
11751705 Brandslukker Sort på hvidt Rund Hver
11781705 Nødudgang Sort på hvidt Rund Hver
11711715 Kemisk opbevaring Rød Rektangulær Hver
11721715 Pas på, hvor du træder Sort på gul Rektangulær Hver
11756355 Ørebeskyttelsesområde Sort på gul Rektangulær Hver
11766355 Øjenbeskyttelsesområde Sort på gul Rektangulær Hver
11776355 Hjelmområde Sort på gul Rektangulær Hver
11796355 BIOHAZARD Sort på orange Rektangulær Hver
11786355 Sikkerhedsbriller påkrævet Sort på gul Rektangulær Hver
11706365 Øjenvaskstation Sort Rund Hver
11736365 Påkrævede sikkerhedsbriller Sort på gul Rektangulær Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11761705 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Svært at gå glip af skilte lavet af slidstærkt gulvmarkeringstape
  • Bagsiden med højtydende lim
  • Har et meget synligt, blankt udseende til at kommunikere vigtige sikkerheds- og advarselsbeskeder til medarbejderne
  • Ryd anti-skrid-området
  • Designet med sektioner af antiskridmateriale, der hjælper med at forhindre utilsigtede glid, snublen og fald
  • Let at fjerne og påføre
  • Fremstillet af polyester
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Mængde 1 hv.
Klæbende type Permanent gummi
Oversigt ToughStripe - Fortrykte gulvskilte
Diameter (engelsk) 17 tommer
Diameter (metrisk) 431.80 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder, pege på sikkerhedsudstyr og udgange samt håndhæve krav om beskyttelsesudstyr med et blankt udseende og et klart antiskridområde til at kommunikere vigtige sikkerheds- og advarselsmeddelelser til medarbejderne
Maks. Temperatur (engelsk) 129,9 °F
Min. Temperatur (engelsk) -0,4 °F
Tykkelse 0,01 tommer
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -0,4 °F til 129,9 °F
Sprog Dansk
Vist tekst Brandalarm
Produkttype Gulvmærkning Sikkerhedsskilt
Farve Sort på hvid