Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Skridsikre gulvsikkerhedsskilt
Artikelnummer. 11741705
Vist tekst:
Afslut
BIOLOGISK RISIKO
Brandalarm
Brandslange
Brandslukker
Førstehjælp
Kemisk lagring
Nødudgang
Område med sikkerhedshjelm
Område med ørebeskyttelse
Pas på dine skridt
Sikkerhedsbriller påkrævet
Sikkerhedsbruser
Øjenbeskyttelsesområde
Øjenskyllestation
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Sort på hvidt
Sort på gul
Sort på hvid
Sort på orange
Form:
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11741705
Brand: Brady™ 104491
Svært at gå glip af skilte lavet af slidstærkt gulvmarkeringstape
  • Backed with high-performance adhesive
  • Features a highly visible, glossy appearance for communicating important safety and warning messages to employees
  • Clear anti-skid area
  • Designed with sections of anti-skid material that help prevent accidental slips, trips and falls
  • Easy to remove and apply
  • Made of polyester
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Mængde 1 Ea.
Klæbende type Permanent Rubber
Oversigt ToughStripe - Pre-printed Floor Signs
Til brug med (applikation) Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements with glossy appearance and clear anti-skid area for communicating important safety and warning messages to employees
Højde (engelsk) 14 in.
Højde (metrisk) 355.60 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 129.9°F
Min. Temperatur (engelsk) -0.4°F
Tykkelse 0.01 in.
Bredde (engelsk) 18 in.
Bredde (metrisk) 457.20 mm
Temperaturområde (metrisk) -18°C to 54°C
Form Rektangulær
Temperaturområde (engelsk) -0.4°F to 129.9 °F
Sprog English
Dimensioner (L x B) 457.20 x 355.60 mm
Vist tekst Førstehjælp
Produkttype Floor Marking Safety Sign