Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Skridsikre gulvsikkerhedsskilt
Vist tekst:
Afslut
BIOLOGISK RISIKO
Brandalarm
Brandslange
Brandslukker
Førstehjælp
Kemisk lagring
Nødudgang
Område med sikkerhedshjelm
Område med ørebeskyttelse
Pas på dine skridt
Sikkerhedsbriller påkrævet
Sikkerhedsbruser
Øjenbeskyttelsesområde
Øjenskyllestation
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Sort på hvidt
Sort på gul
Sort på hvid
Sort på orange
Form:
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Backed with high-performance adhesive
- Features a highly visible, glossy appearance for communicating important safety and warning messages to employees
- Clear anti-skid area
- Designed with sections of anti-skid material that help prevent accidental slips, trips and falls
- Easy to remove and apply
- Made of polyester
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 Ea. |
| Klæbende type | Permanent Rubber |
| Oversigt | ToughStripe - Pre-printed Floor Signs |
| Diameter (engelsk) | 17 in. |
| Diameter (metrisk) | 431.80 mm |
| Til brug med (applikation) | Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements with glossy appearance and clear anti-skid area for communicating important safety and warning messages to employees |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 129.9°F |
| Vis mere |