Få mere at vide
Brady™ ToughBond™ Series Open 3in Core Ultra Aggressive Polyester Labels
Artikelnummer. 13099232 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Slutte:
Glans
Mat
Mængde:
10.000/pakke
3000/pakke
Dimensioner (L x B):
0,5 tommer H x 1,5 tommer B
1 x 2 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slutte Mængde Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13099232 Glans 3000/pakke 1 x 2 tommer 1 rulning
11523065 Mat 10.000/pakke 0,5 tommer H x 1,5 tommer B -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13099232 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 031331
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Brady™ ToughBond™ Series Open 3in Core Ultra Aggressive Polyester Labels er ideelle til mærkning af produkter og generel ID og kan påføres pulverlakerede, glatte, strukturerede eller uregelmæssige overflader.
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 til 248° F (-40 til 120° C)
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Hvid
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter, BBP81 Labelprinter, Brady IP Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 6,85 tommer
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Højde (engelsk) 1 in
Højde (metrisk) 25.40 mm
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1 x 2 tommer
Klæbende type Gummi
Slutte Glans
Model- THT-17-483-3
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Certificeringer/compliance ASTM B 117;ASTM D 1000;ASTM D 2979;ASTM G 155;CSA-godkendt;UL-anerkendt
Til brug med (applikation) Høj vedhæftning til teksturerede metaller og plast med lav overfladeenergi
Mængde 3000/pakke
Alternativt varenummer THT-17-483-3