Få mere at vide
Brady™ ToughBond™ Series Open 3 tommer. Kerne Rough Surface Polyester Labels - Klar
Rough Surface Polyester (B-432) etiketter er ideelle til elektronisk PCB og komponent identifikation, stregkode etiketter, mærkeplader og solpanel identifikation.
Brand: Brady™ 014949
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærkt BradyBondz™ blank hvid polyester med permanent akrylklæber, etiketter er kemikalie-, olie- og vandafvisende
- UL anerkendt til udendørs brug på glas, hærdet polyesterplast og polyvinylfluorid plastoverflader for at understøtte identifikation af solpaneler
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
- CSA accepteret
- Driftstemperatur på -70 til 230° F (-56 til 110° C)
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Mærke | |
| Ingen | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500 | |
| -40 °C | |
| 1000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 3 x 2 tommer. (B x H) | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 2 tommer | |
| 3 tommer | |
| 3 tommer | |
| 2'' | |
| THT-19-432-1 |
| ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA godkendt; UL anerkendt | |
| Akryl, Permanent | |
| Klar | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Stregkodemærkning, mærkning af komponenter og udstyr, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning | |
| 1 | |
| THT-19-432-1 | |
| 1000/Rulle | |
| 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -40 °F til 212 °F | |
| 0,004 tommer | |
| 2 x 3 tommer | |
| 3 tommer | |
| 160.02 mm | |
| 2 tommer | |
| 50.80 mm |