Få mere at vide
Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive
Artikelnummer. 11543924
Størrelse (engelsk):
1,5 x 0,75 tommer (B x H)
3 x 1,9 tommer (B x H)
50 fod x 1 tomme
50 fod x 0,375 tommer
50 fod x 0,475 tommer
50 fod x 0,5 tommer,
50 fod x 0,625 tommer
50 fod x 1,5 tommer
Mængde:
1 stk.
100/pakke
250/rulle
500/rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11543924
Brand: Brady™ 114707
For use in commercial/industrial applications. Brady B-422 polyester label are for use with BMP71 printer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized; CSA Accepted
Oversigt Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-422)
Produkttype Asset Tracking Label
Til brug med (applikation) Component ID, Equipment ID, Barcoding, Panel ID, Voice/Data ID, Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 stk.
Størrelse (engelsk) 50 fod x 1 tomme
Størrelse (metrisk) W x H: 25.4 mm x 15.2m
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (metrisk) 25.40 mm