Få mere at vide
Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive
Størrelse (engelsk):
1,5 x 0,75 tommer (B x H)
3 x 1,9 tommer (B x H)
50 fod x 1 tomme
50 fod x 0,375 tommer
50 fod x 0,475 tommer
50 fod x 0,5 tommer,
50 fod x 0,625 tommer
50 fod x 1,5 tommer
Mængde:
1 stk.
100/pakke
250/rulle
500/rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Recognized; CSA Accepted |
| Oversigt | Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | White |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyester (B-422) |
| Produkttype | Asset Tracking Label |
| Til brug med (applikation) | Component ID, Equipment ID, Barcoding, Panel ID, Voice/Data ID, Asset tracking, Rating plates, General purpose ID |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 Printer |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |