Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Tough Spots™ Tube Labels, Roll
Artikelnummer. 15778092
Skift visning
Farve:
Blå, Grøn, Lavendel, Rød, Gul
Guld
Kaffe
Lavendel
Orange
Pink (Pink)
Rødbrun
Sølv
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15778092 Lavendel 1 rulning
15708102 Pink (Pink) 1 rulning
15788092 Guld 1 rulning
15798092 Orange 1 rulning
17130681 Blå, Grøn, Lavendel, Rød, Gul -
17140681 Rødbrun -
17150681 Sølv -
12348827 - Pakke med 1000
12338827 - Pakke med 1000
12318827 - Pakke med 1000
12328827 - Pakke med 1000
15597945 Kaffe 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15778092 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HEATSPOTS50L
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Pre-cut, round tube labels will not peel or migrate, even with exposure to extreme temperatures, caustic agents or centrifugation, for secure labeling of microtubes during any lab procedure. (Available in a variety of colors; 1000 labels per roll.)
Pre-cut peel off labels for tubes, delivered in a convenient roll format, are superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive
  • Adheres to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items
  • Labels will not peel or migrate; ideal for use in centrifuge rotors without binding or catching
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification
  • Round, pre-cut, peel-off labels for tube tops in convenient dispensing rolls
  • 13 mm diameter spots are perfectly sized for 1.5 mL/2.0 mL tubes
  • Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified
    • Heat: steam autoclaving, boiling water
    • Cold: freezer temperatures to -196°C
    • Organic solvents and caustic agents
    • Centrifugation
Tekniske data
Klæbende type Akryl
Farve Lavendel
Vise Tom
Slutte Matte
Format Rulle
Materiale Polyolefin
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af rør brugt i frysere, kogende vand, autoklaver, centrifuger, ovne
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml rør
Etiketter pr. række 2
Etiketter pr. ark 1000
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -320,8 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +80 °C
Dimensioner (L x B) 1.3 x 1.3 cm
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 1.3 cm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm