Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Hård Spots™ Røretiketter, rulle
Beskrivelse
Forudklippede afskrællingsetiketter til tuber, leveret i et praktisk rulleformat, er overlegne i forhold til konventionelle bånd og etiketter til brug i forsknings- og kliniske laboratorier.
- Fremstillet af tynd, kemisk inert polyolefin med stærkt akrylklæber
- Sætter sig fast på de fleste plastik-, glas- og metal-mictrorør samt andre genstande
- Etiketter vil ikke skalle af eller migrere; Ideelt til brug i centrifugerotorer uden binding eller fangstning
- Bredt udvalg af farver til nem identifikation af prøver eller forskere
- Runde, færdigskårne, aftagelige etiketter til tubetoppe i praktiske doseringsruller
- 13 mm diameter spots er perfekt tilpasset 1,5 ml/2,0 ml rør
- Tåler ekstreme miljøer, så rørene forbliver tydeligt identificerede
- Varme: dampautoklavering, kogende vand
- Kold: frysertemperatur ned til -196 °C
- Organiske opløsningsmidler og ætsende midler
- Centrifugering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vise | Blank |
| Slutte | Matte |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af rør brugt i frysere, kogende vand, autoklaver, centrifuger, ovne |
| Til brug med (udstyr) | 1,5/2,0 ml rør |
| Etiketter pr. række | 2 |
| Vis mere |