Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Tough Spots™ Tube Labels, Roll
Artikelnummer. 12338827 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 1000
Farve:
Blå, Grøn, Lavendel, Rød, Gul
Guld
Kaffe
Lavendel
Orange
Pink (Pink)
Rødbrun
Sølv
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Farve
12338827 Pakke med 1000 -
15708102 1 rulning Pink (Pink)
15778092 1 rulning Lavendel
15788092 1 rulning Guld
15798092 1 rulning Orange
17130681 - Blå, Grøn, Lavendel, Rød, Gul
17140681 - Rødbrun
17150681 - Sølv
12348827 Pakke med 1000 -
12318827 Pakke med 1000 -
12328827 Pakke med 1000 -
15597945 1 rulning Kaffe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12338827 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HEATSPOTS50G
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Pre-cut, round tube labels will not peel or migrate, even with exposure to extreme temperatures, caustic agents or centrifugation, for secure labeling of microtubes during any lab procedure. (Available in a variety of colors; 1000 labels per roll.)
Pre-cut peel off labels for tubes, delivered in a convenient roll format, are superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive
  • Adheres to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items
  • Labels will not peel or migrate; ideal for use in centrifuge rotors without binding or catching
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification
  • Round, pre-cut, peel-off labels for tube tops in convenient dispensing rolls
  • 13 mm diameter spots are perfectly sized for 1.5 mL/2.0 mL tubes
  • Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified
    • Heat: steam autoclaving, boiling water
    • Cold: freezer temperatures to -196°C
    • Organic solvents and caustic agents
    • Centrifugation
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vise Blank
Slutte Matte
Format Rulle
Materiale Polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af rør brugt i frysere, kogende vand, autoklaver, centrifuger, ovne
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml rør
Etiketter pr. række 2
Etiketter pr. ark 1000
Mængde 1000/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -320,8 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +80 °C
Dimensioner (L x B) 1.3 x 1.3 cm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.3 cm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm