Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Hård Spots™ Røretiketter, rulle
Artikelnummer. 12318827 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 1000
Farve:
Blå, Grøn, Lavendel, Rød, Gul
Guld
Kaffe
Lavendel
Orange
Pink (Pink)
Rødbrun
Sølv
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Farve
12318827 Pakke med 1000 -
15708102 1 rulning Pink (Pink)
15778092 1 rulning Lavendel
15788092 1 rulning Guld
15798092 1 rulning Orange
17130681 - Blå, Grøn, Lavendel, Rød, Gul
17140681 - Rødbrun
17150681 - Sølv
12348827 Pakke med 1000 -
12338827 Pakke med 1000 -
12328827 Pakke med 1000 -
15597945 1 rulning Kaffe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12318827 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HEATSPOTS50R
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forudskårne, runde røretiketter vil ikke skrælle eller migrere, selv ved udsættelse for ekstreme temperaturer, kaustiske midler eller centrifugering, for sikker mærkning af mikrorør under enhver laboratorieprocedure. (Fås i en række farver; 1000 etiketter
Forudklippede afskrællingsetiketter til tuber, leveret i et praktisk rulleformat, er overlegne i forhold til konventionelle bånd og etiketter til brug i forsknings- og kliniske laboratorier.
  • Fremstillet af tynd, kemisk inert polyolefin med stærkt akrylklæber
  • Sætter sig fast på de fleste plastik-, glas- og metal-mictrorør samt andre genstande
  • Etiketter vil ikke skalle af eller migrere; ideelt til brug i centrifugerotorer uden at binde eller fange
  • Bredt udvalg af farver til nem identifikation af prøver eller forskere
  • Runde, færdigskårne, aftagelige etiketter til tubetoppe i praktiske doseringsruller
  • 13 mm diameter spots er perfekt tilpasset 1,5 ml/2,0 ml rør
  • Tåler ekstreme miljøer, så rørene forbliver tydeligt identificerede
    • Varme: dampautoklavering, kogende vand
    • Kold: frysertemperatur ned til -196 °C
    • Organiske opløsningsmidler og ætsende midler
    • Centrifugering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vise Blank
Slutte Matte
Format Rulle
Materiale Polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af rør brugt i frysere, kogende vand, autoklaver, centrifuger, ovne
Til brug med (udstyr) 1,5/2,0 ml rør
Etiketter pr. række 2
Etiketter pr. ark 1000
Mængde 1000/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -320,8 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +80 °C
Dimensioner (L x B) 1.3 x 1.3 cm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.3 cm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm