Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Røretiketter
Artikelnummer. 16482015
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16482015 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16482015 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HEATSPOTS44
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tough-Spots™ Røretiketter er nemme at skrive PVC kryogene etiketter, der accepterer skrivning fra de fleste laboratoriemarkører.
  • Modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og ætsende midler
  • Hæfter på de fleste plasttyper, glas og metaller uden at revne, skalle af eller nedbrydes
  • Etiketark vil ikke sætte printere fast
  • Fleksibelt polyolefinmateriale og akrylklæbemiddel
  • Modstand: -196 til +150 °C
  • Autoklaverbar
  • Engangsbrug
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Rul
Materiale PVC
Print teknologi Ingen
Produkttype Kryogenisk etiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) 1,5/2,0 ml rør
nr. pr. pakke 1000/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +150 °C
Dimensioner (L x B) 1 x 1 cm
Længde (engelsk) 0,4 tommer
Bredde (engelsk) 0,4 tommer
Bredde (metrisk) 1 cm
Diameter (metrisk) 13 mm