Få mere at vide
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Rulle Labels
Beskrivelse
- Forudklippede peel-off-etiketter til tubetoppe med cirkulær kryogenisk
- Cirkulære kryogene etiketter formateret til håndskrift
- Hårde på en rulle er nemme Spots™ PVC-kryogene etiketter, der accepterer skrift fra de fleste laboratoriemarkører.
- De Spots™ findes i mange farver og størrelser for at sikre det rette mærke til det rigtige arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Skræl og sæt, Akryl |
| Farve | Diverse |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyolefin |
| Print teknologi | Laser |
| Produkttype | Ultra Reflekterende Bogstavetiket |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 5000/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 0,50 x 0,50 tommer |
| Vis mere |