Få mere at vide
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ rulleetiketter - 1,5 ml rør (13 mm)
Artikelnummer. 30282284
Skift visning
Farve:
Bordeaux
Guld
Kaffe
Lavendel
Lyserød
Orange
Sølv
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30282284 Lyserød
30282285 Kaffe
30282286 Guld
30282273 Lavendel
30282347 Bordeaux
30282298 Orange
30282310 Sølv
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30282284 Leverandør DiversifiedBiotech Leverandørnr. TSPOTS50P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 DKK
    217.88 DKK / Pakke med 1000
    Spare 28.12 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Forududskårne peel-off-etiketter til rørtoppe med fleksibelt polyolefinmateriale
  • Cirkulære kryogene etiketter formateret til håndskrift
  • Hårde Spots™ på en rulle er nemme PVC-kryogene etiketter, der accepterer skrift fra de fleste laboratoriemarkører
  • De Spots™ findes i mange farver og størrelser for at sikre det rette mærke til det rigtige arbejde
  • Hæfter på de fleste plasttyper (100% jomfru PP-rør anbefales), glas og metaller uden at revne, skalle af eller nedbrydes
  • Fleksibelt polyolefinmateriale og akryllim udvider og trækker sig sammen med temperaturudsving
  • Etiketdimensioner: 0,50 tommer (13 mm)
  • Rulle på 1000
Tekniske data
Klæbende type Skræl og sæt, Akryl
Farve Lyserød
Slutte Halvblank
Format Rul
Materiale Polyolefin
Print teknologi Laser
Produkttype Ultra Reflekterende Bogstavetiket
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 0,50 tommer
Bredde (engelsk) 0,50 tommer
Bredde (metrisk) 1.27 cm