Få mere at vide
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ rulleetiketter - 0,5 ml rør
Beskrivelse
- Cirkulære kryogene etiketter formateret til håndskrift
- Forudskårne peel-off-etiketter til tubetoppe med 0,5 ml
- Hårde Spots™ på en rulle er nemme PVC-kryogene etiketter, der accepterer skrift fra de fleste laboratoriemarkører
- De Spots™ findes i mange farver og størrelser for at sikre det rette mærke til det rigtige arbejde
- Etiketdimensioner: 0,375 tommer (9,5 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Skræl og sæt, Akryl |
| Farve | Bordeaux |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyolefin |
| Print teknologi | Laser |
| Produkttype | Ultra Reflekterende Bogstavetiket |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Længde (engelsk) | 0,375 tommer |
| Vis mere |