Få mere at vide
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 0.5 mL Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30282306
Farve:
Guld
Kaffe
Rødbrun
Sølv
Artikelnummer. 30282306
Brand: DiversifiedBiotech TSPOTSS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pre-cut peel off labels for tube tops with 0.5 mL
  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Pre-cut peel off labels for tube tops with 0.5 mL
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
  • Label Dimensions: 0.375 in. (9.5 mm)
Tekniske data
Klæbende type Peel and Stick, Acrylic
Farve Sølv
Slutte Semi-gloss
Format Roll
Materiale Polyolefin
Print teknologi Laser
Produkttype Ultra Reflective Letter Label
Sterilitet Non-sterile
Mængde 1000/Pk.
Længde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (metrisk) 0.95 cm