Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ Grønne engangshandsker af pulveriseret nitril
Artikelnummer. 11706843 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11706843 Lille -
11716843 Større -
11702234 Medium Pakke med 100
11706584 X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11706843 Leverandør Ansell Leverandørnr. 92500070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 DKK
    163.49 DKK / Pakke med 100
    Spare 122.51 DKK
    42% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstår et større udvalg af industrielle kemikalier i længere perioder end nogen andre engangshandsker af nitril. Tilbyder op til fire gange så høj modstandsdygtighed over for punktering af sammenlignelige naturlatexhandsker og tre gange modstandsdygtighed over for lignende neoprenhandsker.
  • Indeholder ingen naturlige gummiproteiner, hvilket betyder ingen risiko for type I-allergier for bæreren.
  • Primære hudirritationsundersøgelser og Insult Patch-tests har heller ikke vist tegn på risiko ved irritation eller allergisk kontakteksem.
  • Unik Thin Nitrile Technology-formulering giver nem påføring og stærkt greb under våde eller tørre forhold.
  • Meget alsidig og velegnet til mange forskellige anvendelser.
  • Giver tre gange så høj punkteringsbestandighed som naturlatex- og vinylhandsker
  • Enestående blød fornemmelse
  • Rullet manchet, 0,12 mm tykkelse ved håndfladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kategori III, EN374, TouchNTuff™ er antistaticitetstestet (EN 1149-1 & 1149-3) og opfylder kravene defineret i EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, europæisk forordning 1935/2004
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 0,0055 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulveriseret
Produkttype Nitril handsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,0055 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Til brug med (applikation) Ideelle applikationer kemisk håndtering, lette montageopgaver, lægemidler, let vedligeholdelse, laboratorieanalyser, maler- og sprøjteværksteder, syrebestandighed, filtreringsprocesser
Mængde 100 Pk.
Serie 92-500
Trækstyrke 14 MPa
Længde (metrisk) 240 mm