Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ Grønne engangshandsker af pulveriseret nitril
Modstår et større udvalg af industrielle kemikalier i længere perioder end nogen andre engangshandsker af nitril. Tilbyder op til fire gange så høj modstandsdygtighed over for punktering af sammenlignelige naturlatexhandsker og tre gange modstandsdygtighed over for lignende neoprenhandsker.
Brand: Ansell 92500100
157.46 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Indeholder ingen naturlige gummiproteiner, hvilket betyder ingen risiko for type I-allergier for bæreren.
- Primære hudirritationsundersøgelser og Insult Patch-tests har heller ikke vist tegn på risiko ved irritation eller allergisk kontakteksem.
- Unik Thin Nitrile Technology-formulering giver nem påføring og stærkt greb under våde eller tørre forhold.
- Meget alsidig og velegnet til mange forskellige anvendelser.
- Giver tre gange så høj punkteringsbestandighed som naturlatex- og vinylhandsker
- Enestående blød fornemmelse
- Rullet manchet, 0,12 mm tykkelse ved håndfladen
Tekniske data
FDA krav til fødevarehåndtering (21 CFR 177.2600) | |
Engangsbrug | |
Nitril | |
Nitril handsker | |
0.12 mm | |
100 pakke | |
240 mm |
Blågrøn | |
Ja | |
Pulveriseret | |
X-Large | |
Perler/rullet | |
92-500 |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31